3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Formule:
C₉H₁₁BFNO₄ Poids moléculaire: 227.0000 g/mol Point de fusion: 154…156 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08689477 Numéro CAS: 913835-59-3 |