Imprimer
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3554-10G PC3554-1G PC3554-5G
APOSPC3554-10GEA 288 EUR
APOSPC3554-10G APOSPC3554-1G APOSPC3554-5G
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride
Formule: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Point d'ébullition: 110 °C/0,2mmHg
Point de fusion: 40…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068139
Numéro CAS: 175137-14-1
UN: 3261
ADR: 8,III