Imprimer
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 75.9 EUR
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₈F₆O₂
Point d'ébullition: 84 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320684
Numéro CAS: 96617-71-9