Imprimer
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3552-25G PC3552-5G PC3552-100G
APOSPC3552-25GEA 55.1 EUR
APOSPC3552-25G APOSPC3552-5G APOSPC3552-100G
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
Poids moléculaire: 262.61 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C/0.8mmHg
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091001
Numéro CAS: 1682-10-6
UN: 3265
ADR: 8 III