Imprimer
4-Fluorobenzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3550-100G PC3550-500G
APOSPC3550-100GEA 24.8 EUR
APOSPC3550-100G APOSPC3550-500G
4-Fluorobenzonitrile 99%
4-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
Point d'ébullition: 188 °C/750mmHg
Point de fusion: 35…37 °C
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001812
Numéro CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II