Imprimer
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC3542-1G PC3542-25G PC3542-5G
APOSPC3542-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3542-1G APOSPC3542-25G APOSPC3542-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Poids moléculaire: 251.48 g/mol
Point de fusion: 35…37 °C
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05154991
Numéro CAS: 63529-30-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III