2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈BFO₄ Point de fusion: 173…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08436034 Numéro CAS: 603122-84-5 |