Imprimer
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3532-1G PC3532-5G
APOSPC3532-1GEA 215 EUR
APOSPC3532-1G APOSPC3532-5G
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₃
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436026
Numéro CAS: 849833-86-9