2'-Chloro-5'-fluoroacétophénone 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆ClFO Poids moléculaire: 172.59 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042574 Numéro CAS: 2965-16-4 |