Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
PC3506-1G PC3506-5G PC3506-250MG
APOSPC3506-1GEA 109 EUR
APOSPC3506-1G APOSPC3506-5G APOSPC3506-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275529
Numéro CAS: 175277-89-1