2',6'-Dichloro-3'-fluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅Cl₂FO Point d'ébullition: 250…255 °C Densité: 1,403 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093760 Numéro CAS: 290835-85-7 |