Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄ClFO₂S Point d'ébullition: 231…232 °C Point de fusion: 7 °C Densité: 1,463 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042286 Numéro CAS: 701-27-9 UN: 3265 ADR: 8,II |