Imprimer
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3457-1G PC3457-25G PC3457-5G
APOSPC3457-1GEA 27.7 EUR
APOSPC3457-1G APOSPC3457-25G APOSPC3457-5G
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01091004
Numéro CAS: 220227-53-2