Imprimer
Undecafluorohexanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Formule: C₆HF₁₁O₂
Point d'ébullition: 157 °C
Densité: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198040
Numéro CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8,II