Imprimer
2-Fluorobenzaldéhyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3450-100G PC3450-1KG PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA 24.8 EUR
APOSPC3450-100G APOSPC3450-1KG APOSPC3450-250G
2-Fluorobenzaldéhyde 99%
2-Fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO
Point d'ébullition: 172…175 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003302
Numéro CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3,III