Imprimer
2,3,5-Trifluorobenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3445-5G PC3445-1G
APOSPC3445-5GEA 59.6 EUR
APOSPC3445-5G APOSPC3445-1G
2,3,5-Trifluorobenzamide 97%
2,3,5-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061198
Numéro CAS: 238403-46-8