Imprimer
1-(Dichlorométhyl)-3-fluorobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): α,α-Dichloro-3-fluortoluene, 1-(Dichloromethyl)-3-fluorobenzene
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 274 EUR
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
1-(Dichlorométhyl)-3-fluorobenzène 98%
1-(Dichlorométhyl)-3-fluorobenzène
Formule: C₇H₅Cl₂F
Point d'ébullition: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037112
Numéro CAS: 402-64-2