Imprimer
1-(Dichlorométhyl)-2-fluorobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): α,α-Dichloro-2-fluortoluene
PC3444A-25G PC3444A-5G PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA 216 EUR
APOSPC3444A-25G APOSPC3444A-5G APOSPC3444A-100G
1-(Dichlorométhyl)-2-fluorobenzène 97%
1-(Dichlorométhyl)-2-fluorobenzène
Formule: C₇H₅Cl₂F
Point d'ébullition: 224…232 °C
Densité: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043797
Numéro CAS: 320-65-0
UN: 3265
ADR: 8,III