Imprimer
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3436-1G PC3436-250MG
APOSPC3436-1GEA 323 EUR
APOSPC3436-1G APOSPC3436-250MG
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878343
Numéro CAS: 957062-96-3