Imprimer
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-{[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid
PC3433-1G PC3433-250MG
APOSPC3433-1GEA 350 EUR
APOSPC3433-1G APOSPC3433-250MG
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁BF₃NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878331
Numéro CAS: 957062-98-5