Imprimer
3-Fluoroanisole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-3-methoxybenzene
PC3430-100G PC3430-25G PC3430-50G PC3430-1KG
APOSPC3430-100GEA 65.5 EUR
APOSPC3430-100G APOSPC3430-25G APOSPC3430-50G APOSPC3430-1KG
3-Fluoroanisole 99%
3-Fluoroanisole
Formule: C₇H₇FO
Point d'ébullition: 158…159 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,104 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000335
Numéro CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3,III