Imprimer
1-Bromo-3-(difluorométhoxy)benzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3429-1G PC3429-5G PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3429-1G APOSPC3429-5G APOSPC3429-10G
1-Bromo-3-(difluorométhoxy)benzène 98%
1-Bromo-3-(difluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₅BrF₂O
Poids moléculaire: 223.02 g/mol
Point d'ébullition: 196…197 °C
Densité: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236233
Numéro CAS: 262587-05-3