Imprimer
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3426-25G PC3426-5G PC3426-1G
APOSPC3426-25GEA 342 EUR
APOSPC3426-25G APOSPC3426-5G APOSPC3426-1G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236273
Numéro CAS: 237761-81-8