Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 0 EUR
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 98%
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236276
Numéro CAS: 90381-08-1