Imprimer
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3418-1G PC3418-5G
APOSPC3418-1GEA 199 EUR
APOSPC3418-1G APOSPC3418-5G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate 97%
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl dimethacrylate
Formule: C₁₃H₁₄F₆O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069086
Numéro CAS: 918-36-5