Imprimer
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3402-1G PC3402-5G
APOSPC3402-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3402-1G APOSPC3402-5G
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
3-Fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368752
Numéro CAS: 641-49-6