3-Fluoroaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₆FN Point d'ébullition: 186…187 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 1,156 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 77 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007758 Numéro CAS: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 UN: 2941 ADR: 6.1,III |