Imprimer
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 357 EUR
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Formule: C₄H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 90 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038366
Numéro CAS: 2344-09-4
UN: 1993
ADR: 3,III