Imprimer
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3395-25G PC3395-5G PC3395-1G
APOSPC3395-25GEA 746 EUR
APOSPC3395-25G APOSPC3395-5G APOSPC3395-1G
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol
Formule: C₄H₄F₃IO
Point d'ébullition: 75 °C/10mmHg
Densité: 2,076 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156050
Numéro CAS: 674-35-1