Imprimer
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3394-25G PC3394-5G PC3394-1G
APOSPC3394-25GEA 272 EUR
APOSPC3394-25G APOSPC3394-5G APOSPC3394-1G
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate
Formule: C₆H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 168.12 g/mol
Point d'ébullition: 52…53 °C/115mmHg
Densité: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: <37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038364
Numéro CAS: 287957-36-2
UN: 1993
ADR: 3 III