Imprimer
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4,4,4-Trifluorobut-2-enoic acid
PC3392-25G PC3392-5G
APOSPC3392-25GEA 323 EUR
APOSPC3392-25G APOSPC3392-5G
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Formule: C₄H₃F₃O₂
Poids moléculaire: 140.06 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C/20mmHg
Point de fusion: 55…56 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181180
Numéro CAS: 71027-02-6
UN: 3261
ADR: 8 III