2-Fluoroaniline 99+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Intermediate for the synthesis of Flurbiprofen, an important NSAID.
Formule:
C₆H₆FN Point d'ébullition: 182…183 °C Point de fusion: –29 °C Densité: 1,151 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007642 Numéro CAS: 348-54-9 EINECS: 206-478-9 UN: 2941 ADR: 6.1,III |