Imprimer
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3389-25G PC3389-5G PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA 548 EUR
APOSPC3389-25G APOSPC3389-5G APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
Formule: C₆H₄F₃NO
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141809
Numéro CAS: 2557-70-2