Imprimer
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3386-25G PC3386-5G PC3386-1G
APOSPC3386-25GEA 620 EUR
APOSPC3386-25G APOSPC3386-5G APOSPC3386-1G
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
1,1,1-Trifluoroacetone oxime
Formule: C₃H₄F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248847
Numéro CAS: 431-40-3