Imprimer
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3382-25G PC3382-5G
APOSPC3382-25GEA 433 EUR
APOSPC3382-25G APOSPC3382-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate
Formule: C₁₀H₁₈F₇NO₃S
Poids moléculaire: 365.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038359
Numéro CAS: 1330184-85-4