Imprimer
Sodium iodofluoroacetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3377-1G PC3377-5G
APOSPC3377-1GEA 236 EUR
APOSPC3377-1G APOSPC3377-5G
Sodium iodofluoroacetate 98%
Sodium iodofluoroacetate
Formule: C₂HFINaO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038357
Numéro CAS: 1177620-76-6