3'-Fluoroacétophénone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
Formule:
C₈H₇FO Point d'ébullition: 81 °C/9mmHg Point de fusion: –3 °C Densité: 1,126 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000338 Numéro CAS: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |