Imprimer
2'-Fluoroacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
PC3360-100G PC3360-25G PC3360-500G
APOSPC3360-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3360-100G APOSPC3360-25G APOSPC3360-500G
2'-Fluoroacétophénone 97%
2'-Fluoroacétophénone
Reaction of o-fluoroketones with guanidine carbonate affords 2-amino-4-alkyl- & 2- amino-4-arylquinazolines.
Formule: C₈H₇FO
Poids moléculaire: 138.14 g/mol
Point d'ébullition: 187…189 °C
Densité: 1.137 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000320
Numéro CAS: 445-27-2
EINECS: 207-156-0