2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromométhyl)-2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzène
Formule:
C₈H₅BrClF₃ Point d'ébullition: 80 °C/3mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236216 Numéro CAS: 237761-77-2 UN: 3265 ADR: 8,II |