Chlorure de 5-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₆H₃Cl₂FO₂S Poids moléculaire: 229.06 g/mol Point de fusion: 41…44 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094221 Numéro CAS: 351003-49-1 UN: 3261 ADR: 8 II |