Imprimer
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 267 EUR
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Formule: C₆F₁₂O
Point d'ébullition: 49 °C
Point de fusion: –108 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038343
Numéro CAS: 756-13-8
EINECS: 436-710-6