Imprimer
1-Chloro-3-(trifluorométhoxy)benzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 33.5 EUR
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chloro-3-(trifluorométhoxy)benzène 97%
1-Chloro-3-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄ClF₃O
Poids moléculaire: 196.55 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00276971
Numéro CAS: 772-49-6