Imprimer
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3321-1G PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA 0 EUR
APOSPC3321-1G APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Point d'ébullition: 100 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101568
Numéro CAS: 175204-82-7