Imprimer
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3319-1G PC3319-25G PC3319-5G
APOSPC3319-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3319-1G APOSPC3319-25G APOSPC3319-5G
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₄
Densité: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062608
Numéro CAS: 910911-43-2
UN: 1993
ADR: 3,II