3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2'-(5-Iodobenzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
Formule:
C₁₂H₅F₁₂IO₂ Poids moléculaire: 536.06 g/mol Point d'ébullition: 80…81 °C/0.1mmHg Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04038221 Numéro CAS: 53173-72-1 |