Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)-3-pyridylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid, (6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC3307-1G PC3307-5G
APOSPC3307-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3307-1G APOSPC3307-5G
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375381
Numéro CAS: 868662-36-6