Fer (II) fluorure, anhydre 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ferrous fluoride, Iron difluoride
Formule:
F₂Fe Point de fusion: >1000 °C Densité: 4,09 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016093 Numéro CAS: 7789-28-8 UN: 3260 ADR: 8,II |