Acide 2-chloro-3-fluorobenzoïque
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄ClFO₂ Point de fusion: 170…172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00973903 Numéro CAS: 102940-86-3 |