Imprimer
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3288B-1G PC3288B-5G
APOSPC3288B-1GEA 94.4 EUR
APOSPC3288B-1G APOSPC3288B-5G
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formule: C₇H₁₁F₃O₂
Point d'ébullition: 135…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040847
Numéro CAS: 6975-13-9
UN: 3272
ADR: 3,III