Imprimer
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC32878-1G PC32878-250MG PC32878-500MG
APOSPC32878-1GEA 340 EUR
APOSPC32878-1G APOSPC32878-250MG APOSPC32878-500MG
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19706043
Numéro CAS: 1355334-56-3